2-Amino-4-chlorobenzonitrile
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 5-Chloro-2-cyanoaniline
OR15043-1KG OR15043-250G OR15043-50G
APOSOR15043-1KGEA 560 EUR InStock
APOSOR15043-1KG APOSOR15043-250G APOSOR15043-50G
2-Amino-4-chlorobenzonitrile
2-Amino-4-chlorobenzonitrile
Formule: C₇H₅ClN₂
MW: 152,58 g/mol
Point de fusion: 157…162 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00035927
Numéro CAS: 38487-86-4
EINECS: 253-967-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité