Methyl-2-methyl-1,3-benzoxazole-5-carboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR15047-250MG OR15047-1G
APOSOR15047-250MGEA 29 EUR InStock
APOSOR15047-250MG APOSOR15047-1G
Methyl-2-methyl-1,3-benzoxazole-5-carboxylate
Methyl-2-methyl-1,3-benzoxazole-5-carboxylate
Formule: C₁₀H₉NO₃
Point de fusion: 66…68 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07774245
Numéro CAS: 136663-21-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité