2-Methyl-5-nitro-2H-indazole
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR15048-5GEA 59.7 EUR InStock
APOSOR15048-5G APOSOR15048-1G
2-Methyl-5-nitro-2H-indazole
2-Methyl-5-nitro-2H-indazole
Formule: C₈H₇N₃O₂
MW: 177,16 g/mol
Point de fusion: 126…132 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00051809
Numéro CAS: 5228-48-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité