Fluoral-P (=4-amino-3-penten-2-one) 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Amino-3-penten-2-one, 4-Aminopent-3-en-2-one
OR1506-100G
APOSOR1506-100GEA 177 EUR InStock
APOSOR1506-100G
Fluoral-P (=4-amino-3-penten-2-one) 95%
Fluoral-P (=4-amino-3-penten-2-one)
Formule: C₅H₉NO
MW: 99,13 g/mol
Point d'ébullition: 130…131 °C
Point de fusion: 38 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00043715
Numéro CAS: 1118-66-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité