4-Phthalimidobutyric acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR15083-1G OR15083-250MG
APOSOR15083-1GEA 63.8 EUR InStock
APOSOR15083-1G APOSOR15083-250MG
4-Phthalimidobutyric acid
4-Phthalimidobutyric acid
Formule: C₁₂H₁₁NO₄
MW: 233,22 g/mol
Point de fusion: 119…121 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00196079
Numéro CAS: 3130-75-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité