Ethyl-2-(3,4-dimethoxyphenyl)-4-hydroxy-1,3-thiazole-5-carboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR15091-100MG OR15091-500MG
APOSOR15091-100MGEA 14.7 EUR InStock
APOSOR15091-100MG APOSOR15091-500MG
Ethyl-2-(3,4-dimethoxyphenyl)-4-hydroxy-1,3-thiazole-5-carboxylate
Ethyl-2-(3,4-dimethoxyphenyl)-4-hydroxy-1,3-thiazole-5-carboxylate
Formule: C₁₄H₁₅NO₅S
Point de fusion: 144…146 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08444004
Numéro CAS: 924868-99-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité