Methyl-2-(4-bromophenyl)imidazo[1,2-a]pyridine-8-carboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
OR15102-1G OR15102-250MG
APOSOR15102-1GEA 433 EUR InStock
APOSOR15102-1G APOSOR15102-250MG
Methyl-2-(4-bromophenyl)imidazo[1,2-a]pyridine-8-carboxylate
Methyl-2-(4-bromophenyl)imidazo[1,2-a]pyridine-8-carboxylate
Formule: C₁₅H₁₁BrN₂O₂
Point de fusion: 134…136 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08444011
Numéro CAS: 133427-41-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité