Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Benzyloxy-3-méthoxybenzaldehyde

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention

APOSOR1512-5GEA 125 EUR InStock
APOSOR1512-5G
4-Benzyloxy-3-méthoxybenzaldehyde
4-Benzyloxy-3-méthoxybenzaldehyde


Formule: C₁₅H₁₄O₃
MW: 242,27 g/mol
Point d'ébullition: 213…215 °C/3,5mmHg
Point de fusion: 62…64 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003365
Numéro CAS: 2426-87-1
EINECS: 219-379-0
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité