2-Aminobenzo[d]thiazole-6-carboxylic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR15130-5G
APOSOR15130-5GEA 58 EUR InStock
APOSOR15130-5G
2-Aminobenzo[d]thiazole-6-carboxylic acid
2-Aminobenzo[d]thiazole-6-carboxylic acid
Formule: C₈H₆N₂O₂S
MW: 194,21 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00054180
Numéro CAS: 93-85-6
EINECS: 202-283-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité