1-(3-Bromophenyl)tetrahydro-2H-imidazol-2-one
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR15138-100MG OR15138-1G OR15138-250MG
APOSOR15138-100MGEA 20.5 EUR InStock
APOSOR15138-100MG APOSOR15138-1G APOSOR15138-250MG
1-(3-Bromophenyl)tetrahydro-2H-imidazol-2-one
1-(3-Bromophenyl)tetrahydro-2H-imidazol-2-one
Formule: C₉H₉BrN₂O
Point de fusion: 132…135 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08443974
Numéro CAS: 14088-96-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité