4'-Propylacétophénone
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR1514-10G OR1514-50G OR1514-100G
APOSOR1514-10GEA 14.7 EUR InStock
APOSOR1514-10G APOSOR1514-50G APOSOR1514-100G
4'-Propylacétophénone
4'-Propylacétophénone
Formule: C₁₁H₁₄O
Point d'ébullition: 123…125 °C/15mmHg
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00041359
Numéro CAS: 2932-65-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité