2-Chloro-6-iodoaniline 98+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR15148-1G OR15148-5G
APOSOR15148-1GEA 36.4 EUR InStock
APOSOR15148-1G APOSOR15148-5G
2-Chloro-6-iodoaniline 98+%
2-Chloro-6-iodoaniline
Formule: C₆H₅ClIN
Point de fusion: 64…67 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD08443948
Numéro CAS: 84483-28-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité