2-(4-Chlorophenyl)-5-phenyl-1,3-thiazol-4-ol
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-(4-Chlorophenyl)-4-hydroxy-5-phenyl-1,3-thiazole
OR15157-1G OR15157-500MG
APOSOR15157-1GEA 40.6 EUR InStock
APOSOR15157-1G APOSOR15157-500MG
2-(4-Chlorophenyl)-5-phenyl-1,3-thiazol-4-ol
2-(4-Chlorophenyl)-5-phenyl-1,3-thiazol-4-ol
Formule: C₁₅H₁₀ClNOS
MW: 287,77 g/mol
Point de fusion: 252…254 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08444002
Numéro CAS: 65752-50-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité