Benzomorpholine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Benzomorpholine, 3,4-Dihydro-2H-1,4-benzoxazine
OR15168-1G OR15168-5G
APOSOR15168-1GEA 29 EUR InStock
APOSOR15168-1G APOSOR15168-5G
Benzomorpholine
Benzomorpholine
Formule: C₈H₉NO
MW: 135,166 g/mol
Point d'ébullition: 85 °C/1mmHg
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD02181098
Numéro CAS: 5735-53-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité