Ethyl-2-chloro-6-benzothiazolecarboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Ethyl 2-chloro-6-benzothiazolecarboxylate
OR15184-5G
APOSOR15184-5GEA 98.6 EUR InStock
APOSOR15184-5G
Ethyl-2-chloro-6-benzothiazolecarboxylate
Ethyl-2-chloro-6-benzothiazolecarboxylate
Formule: C₁₀H₈ClNO₂S
MW: 241,6900 g/mol
Point de fusion: 90…92 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08443995
Numéro CAS: 78485-37-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité