5-Amino-3-(4-methoxyphenyl)-1H-pyrazole
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 5-Amino-3-(4-methoxyphenyl)pyrazole, 3-(4-Methoxyphenyl)-1H-pyrazol-5-amine
OR15212-5G
APOSOR15212-5GEA 139 EUR InStock
APOSOR15212-5G
5-Amino-3-(4-methoxyphenyl)-1H-pyrazole
5-Amino-3-(4-methoxyphenyl)-1H-pyrazole
Formule: C₁₀H₁₁N₃O
MW: 189,22 g/mol
Point de fusion: 140…144 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00462192
Numéro CAS: 19541-95-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité