Methyl-4-amino-3-nitrobenzoate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Methyl 4-amino-3-nitrobenzoate
OR15213-100G OR15213-25G OR15213-5G
APOSOR15213-100GEA 195 EUR InStock
APOSOR15213-100G APOSOR15213-25G APOSOR15213-5G
Methyl-4-amino-3-nitrobenzoate
Methyl-4-amino-3-nitrobenzoate
Formule: C₈H₈N₂O₄
MW: 196,16 g/mol
Point de fusion: 196…200 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00017562
Numéro CAS: 3987-92-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité