1-Methyl-1H-indazol-5-amine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 5-Amino-1-methyl-1H-indazole, 1-methyl-1H-indazole-5-amine, 1-METHYL-1H-INDAZOL-5-AMINE
OR15216-1G OR15216-250MG
APOSOR15216-1GEA 24.8 EUR InStock
APOSOR15216-1G APOSOR15216-250MG
1-Methyl-1H-indazol-5-amine
1-Methyl-1H-indazol-5-amine
Formule: C₈H₉N₃
MW: 147,181 g/mol
Point de fusion: 142…144 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03305455
Numéro CAS: 50593-24-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité