5-Amino-3-phénylisoxazole 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR15239-1G OR15239-5G
APOSOR15239-1GEA 59.6 EUR InStock
APOSOR15239-1G APOSOR15239-5G
5-Amino-3-phénylisoxazole 95+%
5-Amino-3-phenylisoxazole
Formule: C₉H₇NO
MW: 145,16 g/mol
Point de fusion: 109…114 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00464114
Numéro CAS: 4369-55-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité