3,6-Dichloro[1,2,4]triazolo[4,3-b]pyridazine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3,6-Dichloro-[1,2,4]triazolo[4,3-b]pyridazine
OR15258-1G OR15258-250MG
APOSOR15258-1GEA 48 EUR InStock
APOSOR15258-1G APOSOR15258-250MG
3,6-Dichloro[1,2,4]triazolo[4,3-b]pyridazine
3,6-Dichloro[1,2,4]triazolo[4,3-b]pyridazine
Formule: C₅H₂Cl₂N₄
MW: 189 g/mol
Point de fusion: 140…143 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00139673
Numéro CAS: 33050-38-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité