Baicaleine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR1525T-1G OR1525T-5G
APOSOR1525T-1GEA 14.7 EUR InStock
APOSOR1525T-1G APOSOR1525T-5G
Baicaleine
Baicaleine
An inhibitor of 12-lipoxygenase, leukotriene biosynthesis & release of lysosomal enzymes. It also inhibits cellular calcium-ion uptake, mobilization & adjuvant-induced arthirritis.
Formule: C₁₅H₁₀O₅
Point de fusion: 264…265 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00017459
Numéro CAS: 491-67-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité