2-(tert-Butyl)-5-methyl-1H-indole 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR15277-1G OR15277-5G OR15277-10G
APOSOR15277-1GEA 265 EUR InStock
APOSOR15277-1G APOSOR15277-5G APOSOR15277-10G
2-(tert-Butyl)-5-methyl-1H-indole 95+%
2-(tert-Butyl)-5-methyl-1H-indole
Formule: C₁₃H₁₇N
Point de fusion: 104…106 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01463568
Numéro CAS: 69622-41-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité