4-(4-Ethylpiperazin-1-yl)phenylamine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR15287-1G OR15287-5G OR15287-25G
APOSOR15287-1GEA 17.6 EUR InStock
APOSOR15287-1G APOSOR15287-5G APOSOR15287-25G
4-(4-Ethylpiperazin-1-yl)phenylamine 98%
4-(4-Ethylpiperazin-1-yl)phenylamine
Formule: C₁₂H₁₉N₃
Point de fusion: 76…78 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00702246
Numéro CAS: 115619-01-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité