4-(1,4-Thiazinan-4-yl)benzenecarbaldehyde
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR15298-1G OR15298-5G
APOSOR15298-1GEA 219 EUR InStock
APOSOR15298-1G APOSOR15298-5G
4-(1,4-Thiazinan-4-yl)benzenecarbaldehyde
4-(1,4-Thiazinan-4-yl)benzenecarbaldehyde
Formule: C₁₁H₁₃NOS
Point de fusion: 63…65 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08276967
Numéro CAS: 27913-94-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité