2-Amino-3-bromo-5-nitrobenzonitrile 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR1531-100GEA 109 EUR InStock
APOSOR1531-100G APOSOR1531-25G
2-Amino-3-bromo-5-nitrobenzonitrile 98%
2-Amino-3-bromo-5-nitrobenzonitrile
Formule: C₇H₄BrN₃O₂
MW: 242,03 g/mol
Point de fusion: 180…185 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00054185
Numéro CAS: 17601-94-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité