3-(3-Bromophenyl)-5-methyl-1H-pyrazole
Fournisseur: Apollo Scientific
OR15313-10G OR15313-1G OR15313-5G
APOSOR15313-10GEA 1690 EUR InStock
APOSOR15313-10G APOSOR15313-1G APOSOR15313-5G
3-(3-Bromophenyl)-5-methyl-1H-pyrazole
3-(3-Bromophenyl)-5-methyl-1H-pyrazole
Formule: C₁₀H₉BrN₂
Point de fusion: 101…102 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08276940
Numéro CAS: 324054-75-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité