2-Chloro-N-[4-(2-chlorophenyl)-1,3-thiazol-2-yl]acetamide
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 2-[(Chloroacetyl)amino]-4-(2-chlorophenyl)-1,3-thiazole
OR15321-10G OR15321-1G OR15321-5G
APOSOR15321-10GEA 894 EUR InStock
APOSOR15321-10G APOSOR15321-1G APOSOR15321-5G
2-Chloro-N-[4-(2-chlorophenyl)-1,3-thiazol-2-yl]acetamide
2-Chloro-N-[4-(2-chlorophenyl)-1,3-thiazol-2-yl]acetamide
Formule: C₁₁H₈Cl₂N₂OS
MW: 287,17 g/mol
Point de fusion: 130…132 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01315353
Numéro CAS: 338957-50-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité