3-Bromoadamantane-1-carboxylic acid 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR1538-1G OR1538-5G
APOSOR1538-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR1538-1G APOSOR1538-5G
3-Bromoadamantane-1-carboxylic acid 97%
3-Bromoadamantane-1-carboxylic acid
Formule: C₁₁H₁₅BrO₂
MW: 259,14 g/mol
Point de fusion: 146…150 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00167820
Numéro CAS: 21816-08-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité