2-Amino-5-(4-chlorophenyl)-4-thiazolecarbohydrazide
Fournisseur: Apollo Scientific
OR15386-10G OR15386-1G OR15386-5G
APOSOR15386-10GEA 1350 EUR InStock
APOSOR15386-10G APOSOR15386-1G APOSOR15386-5G
2-Amino-5-(4-chlorophenyl)-4-thiazolecarbohydrazide
2-Amino-5-(4-chlorophenyl)-4-thiazolecarbohydrazide
Formule: C₁₀H₉ClN₄OS
Point de fusion: 257 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06200937
Numéro CAS: 886361-54-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité