2-Chloro-N-(tetrahydro-2-furanylmethyl)acetamide
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: N-(Chloroacetyl)-2-(aminomethyl)tetrahydrofuran
OR15399-1G OR15399-5G OR15399-10G
APOSOR15399-1GEA 174 EUR InStock
APOSOR15399-1G APOSOR15399-5G APOSOR15399-10G
2-Chloro-N-(tetrahydro-2-furanylmethyl)acetamide
2-Chloro-N-(tetrahydro-2-furanylmethyl)acetamide
Formule: C₇H₁₂ClNO₂
MW: 177,63 g/mol
Point de fusion: 42…45 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01182294
Numéro CAS: 39089-62-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité