1-(3-Chloro-2-thiényl)éthane-1-one
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
APOSOR15400-1GEA 46.6 EUR InStock
APOSOR15400-1G APOSOR15400-5G
1-(3-Chloro-2-thiényl)éthane-1-one
1-(3-Chloro-2-thiényl)éthane-1-one
Formule: C₆H₅ClOS
MW: 160,62 g/mol
Point d'ébullition: 117…118 °C/15mmHg
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00794248
Numéro CAS: 89581-82-8
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité