2-Piperidinonicotinaldehyde 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR15429-1G OR15429-500MG
APOSOR15429-1GEA 364 EUR InStock
APOSOR15429-1G APOSOR15429-500MG
2-Piperidinonicotinaldehyde 95%
2-Piperidinonicotinaldehyde
Formule: C₁₁H₁₄N₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD05865118
Numéro CAS: 34595-22-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité