4'-(Methylsulphonyl)acetophenone 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 4'-(Methylsulphonyl)acetophenone
OR1543-25G
APOSOR1543-25GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR1543-25G
4'-(Methylsulphonyl)acetophenone 98%
4'-(Methylsulphonyl)acetophenone
Formule: C₉H₁₀O₃S
MW: 198,24 g/mol
Point de fusion: 126…129 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00025072
Numéro CAS: 10297-73-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité