(5-Bromo-1-methyl-1H-imidazol-2-yl)methanol 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 5-Bromo-2-(hydroxymethyl)-1-methyl-1H-imidazole
OR15479-1G OR15479-500MG OR15479-100MG
APOSOR15479-1GEA 279 EUR InStock
APOSOR15479-1G APOSOR15479-500MG APOSOR15479-100MG
(5-Bromo-1-methyl-1H-imidazol-2-yl)methanol 97%
(5-Bromo-1-methyl-1H-imidazol-2-yl)methanol
Formule: C₅H₇BrN₂O
MW: 191,03 g/mol
Point de fusion: 143…145 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09864833
Numéro CAS: 861362-06-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité