2-Ethoxy-5-pyrimidineboronic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: (2-Ethoxypyrimidin-5-yl)boronic acid
OR15522-5G
APOSOR15522-5GEA 179 EUR InStock
APOSOR15522-5G
2-Ethoxy-5-pyrimidineboronic acid
2-Ethoxy-5-pyrimidineboronic acid
Formule: C₆H₉BN₂O₃
MW: 167.9600 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD07375134
Numéro CAS: 1003043-55-7
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité