1,7-Dibromoheptane 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
APOSOR1556-25GEA 299 EUR InStock
APOSOR1556-25G APOSOR1556-5G
1,7-Dibromoheptane 95%
1,7-Dibromoheptane
Formule: BrH₂C(CH₂)₅CH₂Br
MW: 258 g/mol
Point d'ébullition: 255 °C
Densité: 1,51 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000274
Numéro CAS: 4549-31-9
EINECS: 224-910-4
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité