Mésitylène
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1,3,5-Triméthylbenzène
APOSOR1559-500MLEA 64 EUR InStock
APOSOR1559-500ML APOSOR1559-100ML APOSOR1559-2.5L
Mésitylène
Mésitylène
Formule: C₉H₁₂
MW: 120,19 g/mol
Point d'ébullition: 163…166 °C
Point de fusion: –45 °C
Densité: 0,864 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 53 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008538
Numéro CAS: 108-67-8
EINECS: 203-604-4
ONU: 2325
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité