3-Bromo-5-(hydroxymethyl)isoxazole
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: (3-Bromoisoxazol-5-yl)methanol
OR15590-1G OR15590-250MG
APOSOR15590-1GEA 102 EUR InStock
APOSOR15590-1G APOSOR15590-250MG
3-Bromo-5-(hydroxymethyl)isoxazole
3-Bromo-5-(hydroxymethyl)isoxazole
Formule: C₄H₄BrNO₂
MW: 177,98 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04035586
Numéro CAS: 25742-00-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité