5-Methoxy-3-pyridineboronic acid pinacol ester 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 5-Methoxy-3-pyridylboronic acid Pinacol ester, 3-Methoxypyridine-5-boronic acid Pinacol ester, 3-Methoxy-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine, 2-(5-Methoxy-3-pyridyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
OR15595-25G OR15595-5G
APOSOR15595-25GEA 273 EUR InStock
APOSOR15595-25G APOSOR15595-5G
5-Methoxy-3-pyridineboronic acid pinacol ester 97%
5-Methoxy-3-pyridineboronic acid pinacol ester
Formule: C₁₂H₁₈BNO₃
MW: 235,0872 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03412068
Numéro CAS: 445264-60-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité