1-Bromo-2,4-dichlorobenzène
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2,4-Dichlorobromobenzene
OR1562-100G OR1562-25G OR1562-5G
APOSOR1562-100GEA 55.1 EUR InStock
APOSOR1562-100G APOSOR1562-25G APOSOR1562-5G
1-Bromo-2,4-dichlorobenzène
1-Bromo-2,4-dichlorobenzène
Formule: C₆H₃BrCl₂
MW: 225,9 g/mol
Point d'ébullition: 235 °C
Point de fusion: 26…30 °C
Densité: 1.89 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 98 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00018333
Numéro CAS: 1193-72-2
EINECS: 214-778-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité