(S)-Piperazine-2-carboxylic acid dihydrochloride 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: (2S)-piperazine-2-carboxylic acid dihydrochloride
OR15638-5G
APOSOR15638-5GEA 43.5 EUR InStock
APOSOR15638-5G
(S)-Piperazine-2-carboxylic acid dihydrochloride 95%
(S)-Piperazine-2-carboxylic acid dihydrochloride
Formule: C₅H₁₂Cl₂N₂O₂
MW: 203,07 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01632104
Numéro CAS: 158663-69-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité