(S)-1,4-Diazabicyclo[4.3.0]nonane 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR15657-1G OR15657-250MG
APOSOR15657-1GEA 255 EUR InStock
APOSOR15657-1G APOSOR15657-250MG
(S)-1,4-Diazabicyclo[4.3.0]nonane 95%
(S)-1,4-Diazabicyclo[4.3.0]nonane
Formule: C₇H₁₄N₂
MW: 126,20 g/mol
Point de fusion: 180 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03787926
Numéro CAS: 93643-24-4
ONU: 3267
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité