(R)-1,4-Diazabicyclo[4.3.0]nonane, grade Technique
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR15658-1G OR15658-5G OR15658-10G
APOSOR15658-1GEA 62.5 EUR InStock
APOSOR15658-1G APOSOR15658-5G APOSOR15658-10G
(R)-1,4-Diazabicyclo[4.3.0]nonane, grade Technique
(R)-1,4-Diazabicyclo[4.3.0]nonane
Formule: C₇H₁₄N₂
MW: 126,20 g/mol
Point d'ébullition: 65…69 °C/3mmHg
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09752820
Numéro CAS: 96193-27-0
ONU: 3267
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité