Octahydro-2H-pyrido[1,2-a]pyrazine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR15661-1G OR15661-5G
APOSOR15661-1GEA 197 EUR InStock
APOSOR15661-1G APOSOR15661-5G
Octahydro-2H-pyrido[1,2-a]pyrazine 95%
Octahydro-2H-pyrido[1,2-a]pyrazine
Formule: C₈H₁₆N₂
MW: 140,23 g/mol
Point d'ébullition: 86…87 °C/11mmHg
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01098257
Numéro CAS: 4430-75-5
ONU: 3267
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité