(R)-3-(Boc-amino)piperidine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: tert-Butyl N-[(3R)-piperidin-3-yl]carbamate, (R)-3-Boc-aminopiperidine, (R)-tert-Butyl piperidin-3-ylcarbamate
OR15668-100G OR15668-25G
APOSOR15668-100GEA 127 EUR InStock
APOSOR15668-100G APOSOR15668-25G
(R)-3-(Boc-amino)piperidine
(R)-3-(Boc-amino)piperidine
Formule: C₁₀H₂₀N₂O₂
MW: 200,28 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03093382
Numéro CAS: 309956-78-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité