(S)-3-(Boc-amino)piperidine 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR15669-5G OR15669-25G OR15669-1G
APOSOR15669-5GEA 35 EUR InStock
APOSOR15669-5G APOSOR15669-25G APOSOR15669-1G
(S)-3-(Boc-amino)piperidine 95+%
(S)-3-(Boc-amino)piperidine
Formule: C₁₀H₂₀N₂O₂
Point de fusion: 122…127 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03093383
Numéro CAS: 216854-23-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité