tert-Butyl-3-(aminomethyl)piperidine-1-carboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: tert-Butyl 3-(aminomethyl)piperidine-1-carboxylate, tert-Butyl 3-(Aminomethyl)-1-piperidinecarboxylate, 3-(Aminomethyl)-1-Boc-piperidine, 3-(Aminomethyl)-1-tert-butoxycarbonylpiperidine, 3-(Aminomethyl)-1-piperidinecarboxylic acid tert-Butyl ester
OR15670-1G
APOSOR15670-1GEA 52.2 EUR InStock
APOSOR15670-1G
tert-Butyl-3-(aminomethyl)piperidine-1-carboxylate
tert-Butyl-3-(aminomethyl)piperidine-1-carboxylate
Formule: C₁₁H₂₂N₂O₂
MW: 214,31 g/mol
Densité: 0.995 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD01317792
Numéro CAS: 162167-97-7
ONU: 3082
ADR: 9+EHS,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité