(S)-3-(Aminomethyl)-1-boc-piperidine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: tert-Butyl (S)-3-(aminomethyl)piperidine-1-carboxylate, (S)-1-BOC-3-(Aminomethyl)piperidine
OR15672-1G OR15672-5G
APOSOR15672-1GEA 36.4 EUR InStock
APOSOR15672-1G APOSOR15672-5G
(S)-3-(Aminomethyl)-1-boc-piperidine 97%
(S)-3-(Aminomethyl)-1-boc-piperidine
Formule: C₁₁H₂₂N₂O₂
MW: 214,31 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03839877
Numéro CAS: 140645-24-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité