1-Boc-4-(methylamino)piperidine
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 4-(Methylamino)piperidine, N1-BOC protected, tert-Butyl 4-(methylamino)piperidine-1-carboxylate
OR15676-25G OR15676-100G
APOSOR15676-25GEA 65.4 EUR InStock
APOSOR15676-25G APOSOR15676-100G
1-Boc-4-(methylamino)piperidine
1-Boc-4-(methylamino)piperidine
Formule: C₁₁H₂₂N₂O₂
MW: 214,3046 g/mol
Densité: 1.005 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD02259411
Numéro CAS: 147539-41-1
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité