3-Formyl-N-(tert-butoxycarbonyl)piperidine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR15677-100GEA 420 EUR InStock
APOSOR15677-100G APOSOR15677-25G APOSOR15677-5G
3-Formyl-N-(tert-butoxycarbonyl)piperidine 98%
3-Formyl-N-(tert-butoxycarbonyl)piperidine
Formule: C₁₁H₁₉NO₃
MW: 213,28 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02179020
Numéro CAS: 118156-93-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité